Learn More
3-Brombenzhydrazid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444177
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11444177 25 g 25 Gramm
11434177 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444177 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19628.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 39115-96-3 | C7H7BrN2O | 215.05 g/mol
3-Bromobenzhydrazide is used to produce 5-(3-bromo-phenyl)-3H-[1,3,4]oxadiazole-2-thione. This reaction will need reagent potassium hydroxide and solvent ethanol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Brombenzhydrazid wird zur Herstellung von 5-(3-Bromphenyl)-3H-[1,3,4]oxadiazol-2-thion verwendet. Diese Reaktion erfordert als Reagenz Kaliumhydroxid und als Lösungsmittel Ethanol.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (3.7 g/l) (25 °C)
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39115-96-3
Summenformel C7H7BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 215.05
MDL-Nummer MFCD00007600
InChI-Schlüssel BNAQRAZIPAHWAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzhydrazide, m-bromobenzohydrazide, 3-bromobenzoic hydrazide, benzoic acid, 3-bromo-, hydrazide, 3-bromobenzoic acid hydrazide, 3-bromobenzoylhydrazine, benzoylhydrazine, m-bromo, 3-bromo-benzoic acid hydrazide, 3-bromobenzenecarbohydrazide, 3-bromanylbenzohydrazide
PubChem CID 520941
IUPAC-Name 3-brombenzohydrazid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromobenzhydrazide
Schmelzpunkt 154°C to 157°C
Menge 25 g
Beilstein 1945814
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water (3.7g/L) (25°C)
Formelmasse 215.05
Reinheit (%) ≥98%