Learn More
3-Brombenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464493
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464493 25 g 25 Gramm
11440433 1 g 1 Gramm
11454493 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464493 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11507.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2905-24-0 | C6H4BrClO2S | 255.51 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2905-24-0
Summenformel C6H4BrClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 255.51
MDL-Nummer MFCD00052313
InChI-Schlüssel PJGOLCXVWIYXRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-bromobenzenesulphonyl chloride, m-bromobenzenesulfonyl chloride, 3-bromobenzenesulfonylchloride, m-bromobenzenesulphonyl chloride, 3-bromo-benzenesulfonyl chloride, 3-bromophenyl chlorosulfone, 3-bromophenylsulfonyl chloride, buttpark 94\57-33, benzenesulfonyl chloride, 3-bromo
PubChem CID 17943
IUPAC-Name 3-Brombenzolsulfonylchlorid
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromobenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 30°C to 33°C
Dichte 1.773
Siedepunkt 90°C to 91°C (0.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.593
Menge 25 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2691656
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 255.52
Reinheit (%) 97%