Learn More
3-Brombenzenboronsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339125
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11339125 5 g 5 Gramm
11329125 1 g 1 Gramm
11349125 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11339125 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16354.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 89598-96-9 | C6H6BBrO2 | 200.83 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89598-96-9
Summenformel C6H6BBrO2
Molekulargewicht (g/mol) 200.83
MDL-Nummer MFCD00239386
InChI-Schlüssel AFSSVCNPDKKSRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromophenyl boronic acid, 3-bromobenzeneboronic acid, 3-bromophenylboronicacid, boronic acid, 3-bromophenyl, pubchem1758, 3-bromo-phenylboronic acid, acmc-209r1w, 3-bromo-benzeneboronic acid, 3-bromobenzene boronic acid
PubChem CID 2734318
IUPAC-Name (3-Bromphenyl)Boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 164°C to 168°C
Menge 5 g
Beilstein 3127104
Formelmasse 200.83
Reinheit (%) ≥98%