Learn More
3-Brombenzimid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411979
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15411979 100 g 100 Gramm
15401979 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15411979 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64672.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 22726-00-7 | C7H6BrNO | 200.035 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22726-00-7
Summenformel C7H6BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 200.035
MDL-Nummer MFCD00017127
InChI-Schlüssel ODJFDWIECLJWSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-bromobenzamide, benzamide, 3-bromo, 3-bromo-benzamide, benzamide, m-bromo, 3-carbamoyl bromobenzene, 3-bromanylbenzamide, pubchem3734, 3-bromophenylcarboxamide, acmc-209fyc, 3-bromobenzoic acid amide
PubChem CID 89807
IUPAC-Name 3-Brombenzimid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromobenzamide
Schmelzpunkt 156°C to 159°C
Farbe Weiß
Menge 100 g
Beilstein 1860187
Formelmasse 200.04
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Fest