Learn More
3-Brombenzaldehyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
A substituted benzaldehyde used in the synthesis of more complex pharmaceutical compounds. It is also employed as an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ein substituiertes Benzaldehyd, das bei der Synthese komplexerer pharmazeutischer Verbindungen verwendet wird. Es wird auch als pharmazeutischer Wirkstoff eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln und Luft fernhalten. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromobenzaldehyde |
| Schmelzpunkt | 18°C to 21°C |
| Dichte | 1.58 |
| Siedepunkt | 234°C to 236°C |
| Flammpunkt | 96°C (204°F) |
| Geruch | Characteristic |
| Brechungsindex | 1.594 |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 1634534 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Mehr anzeigen |