Learn More
3-Bromanisol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10559980 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10559980 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10589630 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10559980 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 106620250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2398-37-0 | C7H7BrO | 187.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2398-37-0
Summenformel C7H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 187.04
MDL-Nummer MFCD00000081
InChI-Schlüssel PLDWAJLZAAHOGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromoanisole, m-bromoanisole, 3-methoxybromobenzene, 3-bromo anisole, m-bromomethoxybenzene, benzene, 1-bromo-3-methoxy, anisole, m-bromo, 3-methoxy-1-bromobenzene, m-methoxybromobenzene, meta-bromoanisole
PubChem CID 16971
IUPAC-Name 1-Brom-3-Methoxybenzol
SMILES COC1=CC=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromoanisole
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 2.0°C
Farbe Braun-gelb bis farblos
Dichte 1.4700g/mL
Siedepunkt 210.0°C to 211.0°C
Flammpunkt 93°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4OCH3
Brechungsindex 1.5630 to 1.5650
Menge 25 mL
Beilstein 06, 198
Relative Dichte 1.47
Formelmasse 187.04
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit