Learn More
3-Bromanisol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447517
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11447517 500 g 500 Gramm
11427517 25 g 25 Gramm
11437517 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447517 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15625.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2398-37-0 | C7H7BrO | 187.04 g/mol
3-Bromoanisole used in chemical reaction as intermediates to obtain target materials such as dyes, pharmaceuticals, perfumes, photoinitiators and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Bromanisol wird als Zwischenprodukt bei chemischen Reaktionen zur Herstellung von Zielmaterialien wie Farbstoffen, Pharmazeutika, Parfums, Photoinitiatoren und Agrochemikalien verwendet.
Löslichkeit
Mischbar in Methanol, Benzol, Hexan, Toluol und Dichlormethan. Praktisch unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2398-37-0
Summenformel C7H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 187.04
MDL-Nummer MFCD00000081
InChI-Schlüssel PLDWAJLZAAHOGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromoanisole, m-bromoanisole, 3-methoxybromobenzene, 3-bromo anisole, m-bromomethoxybenzene, benzene, 1-bromo-3-methoxy, anisole, m-bromo, 3-methoxy-1-bromobenzene, m-methoxybromobenzene, meta-bromoanisole
PubChem CID 16971
IUPAC-Name 1-Brom-3-Methoxybenzol
SMILES COC1=CC=CC(Br)=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Bromoanisole
Schmelzpunkt ∼2°C
Dichte 1.489
Siedepunkt 210°C to 211°C
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Brechungsindex 1.564
Menge 500 g
Beilstein 1524687
Löslichkeitsinformationen Miscible in methanol,benzene,hexane,toluene and dichloromethane. Practically insoluble in water.
Formelmasse 187.04
Reinheit (%) ≥98%