Learn More
3-Bromanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440264
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440264 500 g -
11420264 25 g 25 Gramm
11430264 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440264 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13665.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 591-19-5 | C6H6BrN | 172.03 g/mol
3-Bromoaniline is used in the synthesis of amino substituted quinazoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Bromoanilin wird bei der Synthese von aminosubstituiertem Chinazolin verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (0.97 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 591-19-5
Summenformel C6H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 172.03
MDL-Nummer MFCD00007757
InChI-Schlüssel DHYHYLGCQVVLOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-bromoaniline, benzenamine, 3-bromo, 3-bromo aniline, m-aminobromobenzene, aniline, m-bromo, 3-bromobenzenamine, 3-bromophenylamine, bromoaniline 3-, 3-bromo-benzenamine, 3-bromo-phenylamine
PubChem CID 11562
IUPAC-Name 3-Bromanilin
SMILES NC1=CC=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromoaniline
Schmelzpunkt 16°C
Dichte 1.59
Siedepunkt 251°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.625
Menge 500 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 742028
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.97g/L at 20°C).
Formelmasse 172.03
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit