Learn More
3-Bromanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
3-Bromoaniline is used in the synthesis of amino substituted quinazoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Bromoanilin wird bei der Synthese von aminosubstituiertem Chinazolin verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (0.97 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
3-Bromoanilin wird bei der Synthese von aminosubstituiertem Chinazolin verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (0.97 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Bromoaniline |
Schmelzpunkt | 16°C |
Dichte | 1.580 |
Siedepunkt | 251°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Brechungsindex | 1.625 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Beilstein | 742028 |