Learn More
3-(Bromoacetyl)Cumarin, 97 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 15432172 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15432172 25 g 25 Gramm
15422172 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15432172 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 456550250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 29310-88-1
Summenformel C11H7BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 267.08
MDL-Nummer MFCD00488331
InChI-Schlüssel NTYOLVNSXVYRTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromoacetyl coumarin, 3-2-bromoacetyl-2h-chromen-2-one, 3-2-bromoacetyl chromen-2-one, 3-bromoacetylcoumarin, 3-bromoacetyl-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 3-bromoacetyl, pubchem8670, rarechem ab ka k003, 3-2-bromoacetyl-coumarin
PubChem CID 2063461
IUPAC-Name 3-(2-bromoacetyl)-2H-chromen-2-one
SMILES BrCC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2OC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Bromoacetyl)coumarin
Schmelzpunkt 164.0°C to 168.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 25 g
Formelmasse 267.08
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-(Bromoacetyl)coumarin
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.