Learn More
3‘-Bromacetophenon-Diethylketal, 96 %, stabilisiert mit Kaliumcarbonat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15468005
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15468005 5 g 5 Gramm
15478005 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468005 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32157.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 480439-43-8
Summenformel C12H17BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 273.17
MDL-Nummer MFCD14636457
InChI-Schlüssel XKQAVDMOLWVSRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-bromoacetophenone diethyl ketal, 1-bromo-3-1,1-diethoxyethyl benzene, 3-bromoacetophenone diethyl ketal,
PubChem CID 73995132
IUPAC-Name 1-Brom-3-(1,1-diethoxyethyl)benzol
SMILES CCOC(C)(C1=CC(=CC=C1)Br)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Bromoacetophenone diethyl ketal
Namenshinweis stabilized with Potassium carbonate
Menge 5 g
Formelmasse 273.17
Reinheit (%) 96%