Learn More
3-Brom-o-Xylol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Bromo-o-xylene is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Bromo-o-Xylol ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Kühl lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-o-xylene |
| Dichte | 1.365 |
| Menge | 100 g |
| Brechungsindex | 1.56 |
| Beilstein | 2077312 |
| Siedepunkt | 212°C to 214°C |
| Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |
| Formelmasse | 185.07 |
| Reinheit (%) | 99% |