Learn More
3-Brom-N-Phenylbenzensulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15466728
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15466728 250 mg 250 Milligramm
15456728 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466728 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60252.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 166338-06-3
Summenformel C12H10BrNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 312.181
MDL-Nummer MFCD07957223
InChI-Schlüssel JPSZUSKQOMHYRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-phenyl-3-bromo-benzenesulfonamide, 3-bromo-n-phenyl-benzenesulfonamide
PubChem CID 8190068
IUPAC-Name 3-Brom-N-phenylbenzolsulfonamid
SMILES C1=CC=C(C=C1)NS(=O)(=O)C2=CC(=CC=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-N-phenylbenzenesulfonamide
Menge 250 mg
Formelmasse 312.18
Reinheit (%) 97%