Learn More
3-Brom-N-Methylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441718
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15441718 25 g 25 Gramm
15421718 1 g 1 Gramm
15431718 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15441718 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55464.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 66584-32-5 | Molecular Formula: C7H8BrN | Molecular Weight: 186.052 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66584-32-5
Summenformel C7H8BrN
Molekulargewicht (g/mol) 186.052
MDL-Nummer MFCD05664376
InChI-Schlüssel HKOSFZXROYRVJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-3-bromoaniline, 3-bromo-n-methyl aniline, benzenamine, 3-bromo-n-methyl, acmc-20an89, 3-bromophenyl-methylamine, 3-bromo-phenyl-methyl-amine, 3-bromo-n-methylaniline
PubChem CID 7018299
IUPAC-Name 3-Brom-N-methylanilin
SMILES CNC1=CC(=CC=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-N-methylaniline
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.461 g/mL
Siedepunkt 253°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.621
Menge 25 g
Formelmasse 186.05
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit