Learn More
3-Brom-N-Methylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-N-methylaniline |
| Farbe | Farblos bis hellgelb |
| Dichte | 1.461 g/mL |
| Siedepunkt | 253°C |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Geruch | Unpleasant |
| Brechungsindex | 1.621 |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 186.05 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Mehr anzeigen |