Learn More
Alfa Aesar™ 3-Brom-DL-Phenylalanin, 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ H65547.03
Additional Details : CAS : 30163-20-3 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15442569
  • 87.83 CHF / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 25-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
30163-20-3
244.088
GDMOHOYNMWWBAU-UHFFFAOYSA-N
554078
C1=CC(=CC(=C1)Br)CC(C(=O)O)N
C9H10BrNO2
MFCD05227935
2-amino-3-3-bromophenyl propanoic acid, 3-bromo-dl-phenylalanine, 3-bromophenylalanine, dl-3-br-phe-oh, h-dl-phe 3-br-oh, dl-3-bromophenylalanine, pubchem18643, 3-bromophenylalanine #, 2-3-bromobenzyl glycine, dl-3-br-phe
2-amino-3-(3-bromphenyl)propansäure
Spezifikation
3-Bromo-DL-phenylalanine
C9H10BrNO2
2939808
GDMOHOYNMWWBAU-UHFFFAOYSA-N
2-amino-3-(3-bromphenyl)propansäure
554078
Fest
1g
30163-20-3
MFCD05227935
2-amino-3-3-bromophenyl propanoic acid, 3-bromo-dl-phenylalanine, 3-bromophenylalanine, dl-3-br-phe-oh, h-dl-phe 3-br-oh, dl-3-bromophenylalanine, pubchem18643, 3-bromophenylalanine #, 2-3-bromobenzyl glycine, dl-3-br-phe
C1=CC(=CC(=C1)Br)CC(C(=O)O)N
244.088
244.09
95%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation