Learn More
3-Brom-9-phenylcarbazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Used in manufacturing of OLED materials. Also used as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Wird bei der Herstellung von OLED-Materialien verwendet. Wird auch als Zwischenprodukt für Pharmazeutika verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-9-phenylcarbazole |
| Schmelzpunkt | 97°C to 98°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 1315492 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 322.2 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Fest |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.