Learn More
3-Brom-7-nitroindazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495699
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15495699 1 g 1 Gramm
15415709 250 mg 250 Milligramm
15405709 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15495699 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63480.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Inhibitor der Stickoxid-Synthase (NOS)
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74209-34-0
Summenformel C7H4BrN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 242.03
MDL-Nummer MFCD00159910
InChI-Schlüssel NFSTZPMYAZRZPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-7-nitroindazole, 3-bromo-7-nitro-1h-indazole, 1h-indazole,3-bromo-7-nitro, brni, 3-bromo-7ni, 3-br-7-nitroindazole, tocris-0735, lopac-b-2050, d0u6zt, d0x5qj
PubChem CID 1649
IUPAC-Name 3-Brom-7-Nitro-2H-Indazol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC2=C(Br)NN=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-7-nitroindazole
Farbe Gelb
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol at 25mg/ml; Also soluble in DMSO
Formelmasse 242
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver