missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Brom-6-pyridincarbonitril, TRC

Artikelnummer. 30336335
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30336335 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30336335 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6867501G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Bromo-6-pyridinecarbonitrile
CAS 97483-77-7
Summenformel C6 H3 Br N2
Menge 1 g
Synonym 2-Pyridinecarbonitrile, 5-bromo-, 5-Bromo-2-pyridinecarbonitrile, 2-Cyano-5-bromopyridine, 3-Bromo-6-cyanopyridine, 3-Bromo-6-pyridinecarbonitrile, 5-Bromo-2-cyanopyridine, 5-Bromopicolinonitrile, 5-Bromopyridine-2-carbonitrile
InChI-Formel InChI=1S/C6H3BrN2/c7-5-1-2-6(3-8)9-4-5/h1-2,4H
SMILES Brc1ccc(nc1)C#N
IUPAC-Name 5-Brompyridin-2-Carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 183.01
Formelmasse 181.948
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.