Learn More
3-Brom-6-fluorimidazo-[1,2-a]-pyridin, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number p-7077420
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
1186405-11-7
C7H4BrFN2
215.03
HGFXJQASNPSBAZ-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-6-fluoroimidazo 1,2-a pyridine, bromofluoroimidazoapyridine, 3-bromo-6-fluoro-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine,3-bromo-6-fluoro, imidazo 1,2-a pyridine, 3-bromo-6-fluoro, 3-bromo-6-fluoro-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine
45588227
3-Brom-6-Fluorimidazo[1,2-a]Pyridin
C1=CC2=NC=C(N2C=C1F)Br
1186405-11-7
C7H4BrFN2
215.03
HGFXJQASNPSBAZ-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-6-fluoroimidazo 1,2-a pyridine, bromofluoroimidazoapyridine, 3-bromo-6-fluoro-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine,3-bromo-6-fluoro, imidazo 1,2-a pyridine, 3-bromo-6-fluoro, 3-bromo-6-fluoro-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine
45588227
3-Brom-6-Fluorimidazo[1,2-a]Pyridin
C1=CC2=NC=C(N2C=C1F)Br
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Schmelzpunkt 138.0°C to 141.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 215.03
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-6-fluoroimidazo¢1,2-a!pyridine, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.