Learn More
3-Brom-5-(Trifluormethyl)pyridin, 97 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 10533098 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10533098 5 g Glasflasche 5 Gramm
10339747 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10533098 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 429890050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 436799-33-6
Summenformel C6H3BrF3N
Molekulargewicht (g/mol) 226
MDL-Nummer MFCD04972700
InChI-Schlüssel HEDHNDVPKRVQPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-trifluoromethyl pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl-pyridine, 5-bromo-3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluormethyl-pyridine, abbypharma ap-11-5533, 3-trifluoromethyl-5-bromopyridine, pubchem3010, acmc-209jv5, 3-bromo-5-trifluoromethylpyridin
PubChem CID 11127991
IUPAC-Name 3-Brom-5-(Trifluormethyl)pyridin
SMILES C1=C(C=NC=C1Br)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 43.5°C to 46.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 65.0°C to 66.0°C (19.0 mmHg)
Flammpunkt 85°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 226
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.