Learn More
3-Bromo-5-(Trifluormethyl)pyridin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455540
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11455540 1 g 1 Gramm
11465540 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455540 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25823.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 436799-33-6 | C6H3BrF3N | 225.996 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 436799-33-6
Summenformel C6H3BrF3N
Molekulargewicht (g/mol) 225.996
MDL-Nummer MFCD04972700
InChI-Schlüssel HEDHNDVPKRVQPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-trifluoromethyl pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl-pyridine, 5-bromo-3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluormethyl-pyridine, abbypharma ap-11-5533, 3-trifluoromethyl-5-bromopyridine, pubchem3010, acmc-209jv5, 3-bromo-5-trifluoromethylpyridin
PubChem CID 11127991
IUPAC-Name 3-Brom-5-(Trifluormethyl)pyridin
SMILES C1=C(C=NC=C1Br)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Schmelzpunkt 44°C to 46°C
Siedepunkt 65°C to 66°C (19 mmHg)
Flammpunkt 85°C (185°F)
Menge 1 g
Formelmasse 226
Reinheit (%) 95%