Learn More
3-Brom-5-(trifluormethyl)-benzolsulfonsäurechlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395545
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11395545 5 g 5 Gramm
11385545 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395545 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19711.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 351003-46-8 | C7H3BrClF3O2S | 323.508 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 351003-46-8
Summenformel C7H3BrClF3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 323.508
MDL-Nummer MFCD03094393
InChI-Schlüssel YBUJCZFWJSUTSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzene sulphonyl chloride, 5-bromo-3-trifluoromethyl phenyl chlorosulfone, 3-bromo-5-trifluoromethylphenylsulphonyl chloride, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluoromethylphenylsulfonyl chloride, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride
PubChem CID 2778610
IUPAC-Name 3-Brom-5-(trifluormethyl)benzolsulfonychlorid
SMILES C1=C(C=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)Br)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Dichte 1.835
Siedepunkt 217°C to 218°C
Flammpunkt 66°C (150°F)
Brechungsindex 1.524
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 323.52
Reinheit (%) 97%