Learn More
3-Brom-5-(trifluormethyl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346609
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11346609 5 g 5 Gramm
11336609 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11346609 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26197.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 477535-41-4 | C8H4BrF3O | 253.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 477535-41-4
Summenformel C8H4BrF3O
Molekulargewicht (g/mol) 253.02
MDL-Nummer MFCD08059506
InChI-Schlüssel PCRLZGCXLNNMFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-5-bromobenzaldehyde, 3-bromo-5-trifluoromethyl-benzaldehyde, pubchem16131, acmc-209kad, ksc496e1r, 3-bromo-5-formylbenzotrifluoride, 5-bromo-3-trifluoromethyl benzaldehyde
PubChem CID 16115438
IUPAC-Name 3-Brom-5-(trifluormethyl)benzaldehyd
SMILES FC(F)(F)C1=CC(Br)=CC(C=O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Brechungsindex 1.511
Menge 5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 253.02
Reinheit (%) 97%