Learn More
3-Brom-5-(Trifluoromethoxy)phenylessigsäure, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15485137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15485137 1 g 1 Gramm
15438085 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485137 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32419.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Brom-5-(Trifluormethoxy)Phenylessigsäure ist ein häufig verwendetes Laborreagenz.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1092461-35-2
Summenformel C9H6BrF3O3
Molekulargewicht (g/mol) 299.04
MDL-Nummer MFCD11519378
InChI-Schlüssel PEBPBUMXKAQCGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-trifluoromethoxy phenylacetic acid, 2-3-bromo-5-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 3-bromo-5-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 3-bromo-5-trifluoromethoxy phenylacetic acid, jrd
PubChem CID 57367985
IUPAC-Name 2-[3-brom-5-(trifluormethoxy)phenyl]Essigsäure
SMILES OC(=O)CC1=CC(OC(F)(F)F)=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Schmelzpunkt 77°C to 80°C
Menge 1 g
Formelmasse 313.07
Reinheit (%) 96%