Learn More
3-Brom-5-(Trifluoromethoxy)Benzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15494387
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15494387 1 g 1 Gramm
15404397 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15494387 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31764.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1092461-37-4
Summenformel C8H7BrF3NO
Molekulargewicht (g/mol) 270.049
MDL-Nummer MFCD11519380
InChI-Schlüssel LYWSEMAXLWKKLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-trifluoromethoxy benzylamine, 1-3-bromo-5-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 3-bromo-5-trifluoromethoxy benzylamine, jrd
PubChem CID 53414437
IUPAC-Name [3-brom-5-(trifluormethoxy)phenyl]methanamin
SMILES C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)Br)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzylamine
Brechungsindex 1.496
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 270.05
Reinheit (%) 97%