Learn More
3-Brom-5-(Trifluoromethoxy)Bensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15414417
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Menge Dimensione della confezione
15414417 5 g 5 Gramm
15404417 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15414417 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31778.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 914635-52-2
Summenformel C8H3BrF3NO
Molekulargewicht (g/mol) 266.017
MDL-Nummer MFCD08458074
InChI-Schlüssel PQPKERBGCBHRJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-trifluoromethoxy benzonitrile, 5-bromo-3-trifluoromethoxy benzenecarbonitrile, 3-bromo-5-cyano-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole
PubChem CID 44717376
IUPAC-Name 3-Brom-5-(trifluormethoxy)benzonitril
SMILES C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)Br)C#N
Specifica
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Schmelzpunkt 35°C to 38°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 266.01
Reinheit (%) 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.