Learn More
3-Brom-5-Nitrobenzotrifluorid, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-5-nitrobenzotrifluoride |
| Brechungsindex | 1.514 |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 270.01 |
| Reinheit (%) | 97% |