Learn More
3-Brom-5-Methylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488078
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15488078 5 g 5 Gramm
15478078 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488078 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61519.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 74586-53-1 | C7H8BrN | 186.052 g/mol
3-Bromo-5-methylaniline is used as pharmaceutical intermediates and chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Brom-5-Methylanilin wird als pharmazeutisches und chemisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74586-53-1
Summenformel C7H8BrN
Molekulargewicht (g/mol) 186.052
MDL-Nummer MFCD11845553
InChI-Schlüssel YIZRPAWCIFTHNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-methylbenzenamine, 3-amino-5-bromotoluene, benzenamine, 3-bromo-5-methyl, 5-brom-3-toluidin, 5-bromo-m-toluidine, acmc-209ova, 3-bromo-5-methyl-aniline, 3-bromo-5-methyl aniline, ksc494e0l
PubChem CID 3018526
IUPAC-Name 3-Brom-5-Methylanilin
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)Br)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-methylaniline
Farbe Braun
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 186.05
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver