Learn More
3-Brom-5-methoxypyridin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-5-methoxypyridine |
| CAS | 50720-12-2 |
| Summenformel | C6 H6 Br N O |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H6BrNO/c1-9-6-2-5(7)3-8-4-6/h2-4H,1H3 |
| SMILES | COc1cncc(Br)c1 |
| IUPAC-Name | 3-Brom-5-Methoxypyridin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 188.022 |
| Formelmasse | 186.963 |