Learn More
3-Brom-5-iodobenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428946
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11428946 100 g 100 Gramm
11408946 5 g -
11418946 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428946 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17076.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 188815-32-9 | C7H4BrIO2 | 326.915 g/mol
3-Bromo-5-iodobenzoic acid may be used in the preparation of the following:
  • Phenyl(3-bromo-5-iodo)benzoate.
  • As starting reagent for the large-scale synthesis of the thromboxane receptor antagonist 3-{3-[2-(4-chlorobenzenesulfonamido)ethyl]-5-(4-fluorobenzyl)phenyl}propionic acid, via regioselective Heck cross-coupling reaction.
  • Methyl 3-bromo-5-iodobenzoate.
  • 3-Bromo-5-(triisopropylsilylethynyl)benzoic acid, via Sonogashira coupling reaction.
  • Trifluoroacetophenone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Bromo-5-Iodbenzoesäure kann bei der Zubereitung folgender Stoffe verwendet werden: • Phenyl(3-bromo-5-Iod)benzoat. • Als Startreagenz für die großvolumige Synthese des Thromboxan-Rezeptor-Antagonisten 3-{3-[2-(4-Chlorobenesulfonamido)ethyl]-5-(4-fluorobenzyl)phenyl}propionsäure, über die regioselektive Heck-Kreuzkopplungsreaktion. • Methyl3-bromo-5-Iodbenzoat. •3-Bromo-5-(Triisopropylsilylethynyl)benzoesäure, über die Sonogashira-Kopplungsreaktion. • Trifluoracetophenon.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Leicht löslich (0.20 g/l) (25 ° C), Calc.
Hinweise
Lichtempfindlich. Vor Licht schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 188815-32-9
Summenformel C7H4BrIO2
Molekulargewicht (g/mol) 326.915
MDL-Nummer MFCD00191851
InChI-Schlüssel MKJBJYCBKXPQSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-3-iodobenzoic acid, 3-bromo-5-iodo-benzoic acid, 3-bromo-5-iodobenzoicacid, benzoic acid, 3-bromo-5-iodo, 3-iodo-5-bromobenzoic acid, pubchem3788, acmc-209erv, 3-bromo-5-iodobenzoic aicd, 3-bromo-5-iodo benzoic acid, 5-iodo-3-bromo-benzoic acid
PubChem CID 5182520
IUPAC-Name 3-Brom-5-Iodbenzoesäure
SMILES C1=C(C=C(C=C1Br)I)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-iodobenzoic acid
Schmelzpunkt 218°C to 221°C
Menge 100 g
Beilstein 3240837
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Sparingly Soluble (0.20g/L) (25°C),Calc.
Formelmasse 326.92
Reinheit (%) 97%