Learn More
3-Brom-5-fluortoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408108
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15408108 25 g 25 Gramm
15418108 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15408108 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61544.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.34 CHF
    86.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 9.69 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 202865-83-6 | C7H6BrF | 189.027 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 202865-83-6
Summenformel C7H6BrF
Molekulargewicht (g/mol) 189.027
MDL-Nummer MFCD01861195
InChI-Schlüssel CTNFNUQREIIROB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-fluorotoluene, 3-fluoro-5-bromotoluene, 5-bromo-3-fluorotoluene, benzene, 1-bromo-3-fluoro-5-methyl, 1-bromo-3-fluoro-5-methyl-benzene, 3-bromo-5-fluoro toluene, pubchem3237, acmc-1cod9, ksc493k3l, tpc-i111
PubChem CID 2773396
IUPAC-Name 1-Brom-3-Fluor-5-Methylbenzol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)Br)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-fluorotoluene
Farbe Farblos
Menge 25 g
Formelmasse 189.02
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit