Learn More
3-Brom-5-Fluorphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471498
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15471498 5 g 5 Gramm
15461498 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15471498 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55288.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 433939-27-6 | C6H4BrFO | 190.999 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 433939-27-6
Summenformel C6H4BrFO
Molekulargewicht (g/mol) 190.999
MDL-Nummer MFCD07783710
InChI-Schlüssel JCPJGUPQZDEZQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-5-bromophenol, 5-bromo-3-fluorophenol, 3-bromo-5-fluoro-phenol, phenol, 3-bromo-5-fluoro, pubchem4129, acmc-1apwb, ksc493m6t, 3-bromo-5-fluorophenol
PubChem CID 21904636
IUPAC-Name 3-Brom-5-Fluorphenol
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)Br)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-fluorophenol
Schmelzpunkt 36°C to 40°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Formelmasse 191
Reinheit (%) 97%