Learn More
3-Brom-5-Fluorbenzylbromid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15410639
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15410639 1 g 1 Gramm
15420639 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15410639 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63769.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Brom-5-Fluorobenzylbromid wird als Zwischenprodukt für die pharmazeutische und chemische Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser (2.9 g/l) (25 °C).
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 216755-57-6
Summenformel C7H5Br2F
Molekulargewicht (g/mol) 267.92
MDL-Nummer MFCD09258959
InChI-Schlüssel DAUWIPUGOIFZNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-fluorobenzyl bromide, 1-bromo-3-bromomethyl-5-fluorobenzene, 3-fluoro-5-bromobenzyl bromide, 5-bromo-3-fluorobenzyl bromide, 3-fluoro-5-bromobenzylbromide, 5-bromo-3-bromomethyl-1-fluorobenzene, pubchem4886, acmc-20e3gr, 3-bromo-5-fluorobenzylbromide, benzene,1-bromo-3-bromomethyl-5-fluoro
PubChem CID 23509619
IUPAC-Name 1-brom-3-(brommethyl)-5-fluorbenzol
SMILES FC1=CC(Br)=CC(CBr)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-fluorobenzyl bromide
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water (2.9g/L) (25°C).
Formelmasse 267.92
Reinheit (%) 95%