Learn More
3-Brom-5-Fluorbenzenboronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439657
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15439657
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52878.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Brom-5-Fluorbenzenboronsäure-Reagenz zur Herstellung funktionalisierter Dihalophenylboronsäure durch Lithierung von Dihalophenyldioxazaborokinen und Reaktion mit Elektrophilen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 849062-37-9
Summenformel C6H5BBrFO2
Molekulargewicht (g/mol) 218.82
MDL-Nummer MFCD06411356
InChI-Schlüssel UVKKALLRVWTDOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-fluorophenyl boronic acid, 3-bromo-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-bromo-5-fluoro-phenyl boronic acid, acmc-209pyp, 3-bromo-5-fluorobenzeneboronic acid 95, boronic acid,b-3-bromo-5-fluorophenyl, 3-bromanyl-5-fluoranyl-phenyl boronic acid, 3-bromo-5-fluorophenylboronic acid, boronic acid, b-3-bromo-5-fluorophenyl
PubChem CID 16217688
IUPAC-Name (3-Brom-5-Fluorphenyl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC(F)=CC(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-fluorobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 218.82
Reinheit (%) 95%