Learn More
3-Brom-5-Chlor-2-Hydroxybenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425513
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11425513 5 g 5 Gramm
11435513 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11425513 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13449.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 19652-32-5 | C7H4BrClO2 | 235.461 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19652-32-5
Summenformel C7H4BrClO2
Molekulargewicht (g/mol) 235.461
MDL-Nummer MFCD00051690
InChI-Schlüssel KNOYZLVIXXBBIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-5-chlorosalicylaldehyde, 3-bromo-5-chlorosalicylic aldehyde, benzaldehyde, 3-bromo-5-chloro-2-hydroxy, 3-bromo-5-chloro salicyclic aldehyde, 3-bromo-5-chloro-2-hydroxy-benzaldehyde, 3-bromo-5-chloro-o-hydroxybenzaldehyde, pubchem3591, acmc-1bs9s, akos bb-6948, knoyzlvixxbbib-uhfffaoysa
PubChem CID 519676
IUPAC-Name 3-Brom-5-Chlor-2-Hydroxybenzaldehyd
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)C=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 84°C to 88°C
Menge 5 g
Beilstein 2362159
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 235.47
Reinheit (%) 97%