Learn More
3-Brom-4-Nitroindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420199
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15420199
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63478.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 126807-08-7 | C8H5BrN2O2 | 241.044 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126807-08-7
Summenformel C8H5BrN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 241.044
InChI-Schlüssel VYQRPDVMVMLVHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-nitroindole, 1h-indole,3-bromo-4-nitro, acmc-20dlf4, 1h-indole, 3-bromo-4-nitro
PubChem CID 14707933
IUPAC-Name 3-Brom-4-nitro-1H-indol
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C(=CN2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-nitroindole
Menge 5 g
Formelmasse 241.04
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest