Learn More
3-Brom-4-Methylthiophen, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3211861 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10301213
Marke: Thermo Scientific Acros 379960010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30318-99-1
Summenformel C5H5BrS
Molekulargewicht (g/mol) 177.06
MDL-Nummer MFCD00130084
InChI-Schlüssel MBUSOPVRLCFJCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-methyl-thiophene, thiophene, 3-bromo-4-methyl, pubchem21832, acmc-209her, 3-bromo-4-methylthiophen, 4-bromo-3-methylthiophene, bidd:gt0486, 3-bromo-4-methylthiophene
PubChem CID 2734935
IUPAC-Name 3-Brom-4-Methylthiophen
SMILES CC1=CSC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-methylthiophene
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.5840g/mL
Siedepunkt 179°C to 183°C (770.0 mmHg)
Flammpunkt 78°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5770 to 1.579
Menge 1 g
Relative Dichte 1.584
Formelmasse 177.06
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-4-methylthiophene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.