Learn More
3-Brom-4-methylphenol, TRC
Artikelnummer. 30346615
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30346615 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346615 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6974251G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-methylphenol
CAS 60710-39-6
Summenformel C7H7BrO
Menge 1 g
Synonym 2-Bromo-4-hydroxytoluene, 3-Bromo-4-methylphenol, 2-Bromo-4-hydroxytoluene
InChI-Formel InChI=1S/C7H7BrO/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4,9H,1H3
SMILES BrC1=C(C)C=CC(O)=C1
IUPAC-Name 3-Brom-4-Methylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 187.03
Formelmasse 185.968