Learn More
3-Brom-4-Methylbenzotrifluorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11984551 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
:
5 g
Artikelnummer. 11984551
Marke: Thermo Scientific Acros 446680050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-methylbenzotrifluoride
CAS 66417-30-9
Siedepunkt 88.0°C (31.0 Torr)
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Summenformel C8H6BrF3
MDL-Nummer MFCD01631584
Menge 5 g
Synonym 2-bromo-1-methyl-4-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-4-methylbenzotrifluoride, 2-methyl-5-trifluoromethyl bromobenzene, 2-bromo-4-trifluoromethyl toluene, benzene, 2-bromo-1-methyl-4-trifluoromethyl, 2-bromo-1-methyl-4-trifluoromethyl-benzene, acmc-209nvg, ksc294o7j, 2-bromo-4-trifluoromethyltoluene
InChI-Schlüssel TWWUWLMGYSLODU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1Br)C(F)(F)F
IUPAC-Name 2-Brom-1-methyl-4-(trifluormethyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 239.04
PubChem CID 2779376
Formelmasse 239.03
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Bromo-4-methylbenzotrifluoride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.