Learn More
3-Brom-4-Methylbenzoesäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490403
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11490403 25 g -
11480403 5 g 5 Gramm
11400413 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490403 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11496.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7697-26-9 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
3-Bromo-4-methylbenzoic acid has been used in the synthesis of biphenyl amides, 2-benzazepine-4-acetic acid derivative, as an analog of the potent, nonpeptide GPIIb/IIIa antagonist, O-spiro C-aryl glucosides. It is also used as catalytic agent and petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Brom-4-Methylbenzoesäure wurde bei der Synthese von Biphenylamiden, 2-Benzazepin-4-Essigsäurederivaten, als Analog der potenten Nicht-Peptid-GPIIb/IIIa-Antagonisten, O-Spiro-C-Aryl Glucoside, verwendet. Es wird auch als Katalysator und petrochemisches Additiv verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, fernab von unverträglichen Substanzen wie Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7697-26-9
Summenformel C8H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.05
MDL-Nummer MFCD00002488
InChI-Schlüssel ZFJOMUKPDWNRFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-methylbenzoicacid, 3-bromo-p-toluic acid, benzoic acid, 3-bromo-4-methyl, 3-bromo-4-methyl-benzoic acid, bromo-p-toluic acid, pubchem3806, bromo-para-toluic acid, 3-bromo4-methylbenzoic acid, acmc-1bg95, akos bbb/219
PubChem CID 82130
IUPAC-Name 3-Brom-4-Methylbenzoesäure
SMILES CC1=CC=C(C=C1Br)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 206°C to 211°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 1936510
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 215.05
Reinheit (%) ≥98%