Learn More
3'-Brom-4'-methylacetophenon, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3'-Bromo-4'-methylacetophenone |
| CAS | 40180-80-1 |
| Summenformel | C9H9BrO |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 1-(3-Bromo-4-methylphenyl)ethanone, 3-Bromo-4-methylacetophenone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H9BrO/c1-6-3-4-8(7(2)11)5-9(6)10/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | BrC1=C(C)C=CC(C(C)=O)=C1 |
| IUPAC-Name | 1-(3-Brom-4-methylphenyl)ethan-1-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 213.07 |
| Formelmasse | 211.98 |