Learn More
3-Brom-4-Methoxyphenylacetonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382287
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11382287 10 g 10 Gramm
11372287 2 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382287 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09840.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
CAS: 772-59-8 | C9H8BrNO | 226.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 772-59-8
Summenformel C9H8BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 226.07
MDL-Nummer MFCD00016391
InChI-Schlüssel OBJKHHRZMIIEOK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 522655
IUPAC-Name 2-(3-bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile
SMILES COC1=C(Br)C=C(CC#N)C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-methoxyphenylacetonitrile
Schmelzpunkt 50°C to 53°C
Siedepunkt 175°C to 178°C (6 mmHg)
Menge 10 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2094194
Synonym 3-bromo-4-methoxyphenylacetonitrile, 3-bromo-4-methoxybenzyl cyanide, 2-3-bromo-4-methoxyphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 3-bromo-4-methoxy, 2-3-bromo-4-methoxyphenyl ethanenitrile, acmc-209p8t, benzeneacetonitrile,3-bromo-4-methoxy, 3-bromo-4-methoxy-phenyl-acetonitrile, 2-3-bromanyl-4-methoxy-phenyl ethanenitrile
Formelmasse 226.08
Reinheit (%) 99%