Learn More
3-Brom-4-Methoxybiphenyl, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7033461
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11490050
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50581.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74447-73-7
Summenformel C13H11BrO
Molekulargewicht (g/mol) 263.13
MDL-Nummer MFCD00079720
InChI-Schlüssel QJGJVVIDRMVQMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-methoxybiphenyl, 3-bromo-4-methoxy-1,1'-biphenyl, 2-bromo-1-methoxy-4-phenyl-menzene, acmc-20an8p, 2-bromo-4-phenylanisole, maybridge3_000975, 3-bromo-4-methoxy-biphenyl, 2-methoxy-5-phenyl-phenylbromide, 2-bromo-1-methoxy-4-phenyl-benzene
PubChem CID 262267
IUPAC-Name 3-bromo-4-methoxy-1,1'-biphenyl
SMILES COC1=CC=C(C=C1Br)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-methoxybiphenyl
Menge 250 mg
Formelmasse 263.14
Reinheit (%) 99%