Learn More
3-Brom-4-Methoxybenzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480458
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15480458 5 g 5 Gramm
15470656 250 mg 250 Milligramm
15470458 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480458 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54015.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 23094-96-4 | Molecular Formula: C7H6BrClO3S | Molecular Weight: 285.54 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23094-96-4
Summenformel C7H6BrClO3S
Molekulargewicht (g/mol) 285.54
MDL-Nummer MFCD03989643
InChI-Schlüssel LTVLATJRJIBHDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 3-bromo-4-methoxy-benzenesulfonyl chloride, 3-bromo-4-methoxyphenylsulfonyl chloride, 3-bromo-4-methoxyphenyl chlorosulfone, 3-bromo4-methoxyphenylsulfonyl chloride, 3-bromo-4-methoxy-benzene-sulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 3-bromo-4-methoxy, benzenesulfonyl chloride, 3-bromo-4-methoxy, 3-bromo-4-methoxybenzenesulfonyl chloride
PubChem CID 3863747
IUPAC-Name 3-Brom-4-Methoxybenzolsulfonylchlorid
SMILES COC1=C(Br)C=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-methoxybenzenesulfonyl chloride
Menge 5 g
UN-Nummer UN3265
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 285.54
Reinheit (%) 97%