Learn More
3-Brom-4-Methoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11402338
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11402338 5 g 5 Gramm
11412338 25 g 25 Gramm
11422338 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11402338 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15274.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 34841-06-0 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34841-06-0
Summenformel C8H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.05
MDL-Nummer MFCD00016599
InChI-Schlüssel QMPNFQLVIGPNEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-p-anisaldehyde, benzaldehyde, 3-bromo-4-methoxy, 3-bromo-4-methoxy-benzaldehyde, 3-bromoanisaldehyde, 5-bromoanisaldehyde, 3-bromo-anisaldehyde, 5-bromo anisaldehyde, pubchem2643, acmc-209iat, 2-bromo-4-formylanisole
PubChem CID 98662
IUPAC-Name 3-Brom-4-Methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC=C(C=O)C=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 49°C to 53°C
Siedepunkt 108°C to 110°C (1 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 1636939
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 215.05
Reinheit (%) 98%