Learn More
3-Brom-4-hydroxybenzonitril, TRC
Artikelnummer. 30333121
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30333121 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30333121 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6825705G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
CAS 2315-86-8
Summenformel C7H4BrNO
Menge 5 g
Synonym 2-Bromo-4-cyanophenol
InChI-Formel InChI=1S/C7H4BrNO/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3,10H
SMILES BrC1=C(O)C=CC(C#N)=C1
IUPAC-Name 3-Brom-4-hydroxybenzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 198.02
Formelmasse 198.95