Learn More
3-Brom-4-hydroxybenzonitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile |
| CAS | 2315-86-8 |
| Summenformel | C7H4BrNO |
| Menge | 25 g |
| Synonym | 2-Bromo-4-cyanophenol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H4BrNO/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3,10H |
| SMILES | BrC1=C(O)C=CC(C#N)=C1 |
| IUPAC-Name | 3-Brom-4-hydroxybenzonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 198.02 |
| Formelmasse | 198.95 |