Learn More
3-Brom-4-hydroxybenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483997
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11483997 25 g 25 Gramm
11473997 5 g 5 Gramm
11493997 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483997 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19400.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2315-86-8 | C7H4BrNO | 198.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2315-86-8
Summenformel C7H4BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 198.02
MDL-Nummer MFCD00143096
InChI-Schlüssel HLHNOIAOWQFNGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-cyanophenol, 3-bromo-4-hydroxy-benzonitrile, benzonitrile, 3-bromo-4-hydroxy, 3-bromo-4-hydroxybenzenecarbonitrile, timtec-bb sbb005818, labotest-bb lt01143437, pubchem3780, intermediates-zcf02624, acmc-209g1r
PubChem CID 75341
IUPAC-Name 3-Brom-4-hydroxybenzonitril
SMILES OC1=CC=C(C=C1Br)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
Schmelzpunkt 156°C to 161°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2207020
Formelmasse 198.02
Reinheit (%) 98%