missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Brom-4-Hydroxybenzaldehyd, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11406426
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11406426 5 g 5 Gramm
11416426 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11406426 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24729.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 2973-78-6 | C7H5BrO2 | 201.02 g/mol

3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde is an intermediate in organic syntheses, it is used to produce other chemicals like 5-Brom-4-hydroxy-b-nitrostyrol.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
3-Bromo-4-Hydroxybenzaldehyd ist ein Zwischenprodukt in organischen Synthesen und wird zur Herstellung anderer Chemikalien wie 5-Brom-4-Hydroxy-b-Nitrostyrol verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Wasser 1.33 g/l.

Hinweise
Luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2973-78-6
Summenformel C7H5BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 201.02
MDL-Nummer MFCD00017348
InChI-Schlüssel UOTMHAOCAJROQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3-bromo-4-hydroxy, 3-bromo-4-hydroxy-benzaldehyde, 4-hydroxy-3-bromobenzaldehyde, pubchem3778, acmc-209hav, 2-bromo-4-formylphenol, asischem n48923, 3-bromo-4-hydroxybenzaldehye, ksc490m5b, akos akm00117
PubChem CID 76308
IUPAC-Name 3-bromo-4-hydroxybenzaldehyde
SMILES OC1=CC=C(C=O)C=C1Br

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 125°bis 128 °C
Menge 5 g
Beilstein 2205318
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 1.33g/L.
Formelmasse 201.02
Reinheit (%) ≥97%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.